Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
Marque: Fisherbrand™
25.21 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: MA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Description
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames pour microscope standard en place dans les fentes rainurées/liliBoîtier en ABS durable disponible avec ou sans doublure/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames/liliIl est équipé d’un couvercle à charnière avec une boucle anti-rouille et nickelée/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Charnière avec fermoir | |
100 | |
208 x 175 x 34 mm | |
1,33 in | |
Fiche d’inventaire de lames | |
208 mm | |
Rectangulaires | |
6,88 in | |
Liège |
100 | |
Bleu | |
100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) | |
34 mm | |
8,18 in | |
ABS | |
oui | |
175 mm |