Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
Marque:  Fisherbrand™ HS15994QF
Code produit. 11394135
  • 11.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
  • Les boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées
  • Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames
  • La boîte est revêtue de mousse
  • Le couvercle à charnière est maintenu parfaitement fermé par un fermoir nickelé résistant à la rouille
  • Empilable
Spécification
Spécification
Boîte de stockage pour lames
Charnière avec fermoir
100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po)
Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po)
34 mm
8.18 po
ABS
Oui
175 mm
100
Jaune
208 x 175 x 34 mm
1.33 po
Fiche d’inventaire de lames
208 mm
Rectangulaires
6.88 po
Mousse