Learn More
Sulfate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15663360
Sulfate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15663360
Marque: Honeywell-Fluka 312701KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium saltAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Sulfate
Note relative au nom Reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC dipotassium sulfate
Poids de la formule 174.26g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur
Identifiant produit
  • Potassium sulfate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™ >