Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 1 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 1mol/L |
Quantité | 1000 mL |
Forme physique | Liquide |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1013897 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | VL 269 1000 |
1026552 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | VL 269 1000 |
1046200 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | VL 269 1000 |
1007963 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | VL 269 1000 |
1030278 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | VL 269 1000 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxide 1M Volumetric Solution (VL 269)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de potassium, 1 M, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu