Learn More
Hydroxyde de potassium, 30 % w/v solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385809
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 30% w/v aqueous solution
Densité 1.28
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Quantité 500 mL
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydroxyde de potassium anhydre :30,0 % ; eau :70,0%
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM16L532 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number010979.K2,010979.AP
Numéro de lotW27K511 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
Numéro de lotW26K509 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
Numéro de lotR23K505 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
Numéro de lotN15K527 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 30% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium hydroxide
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, 30 % w/v solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals >