Learn More
Cyanate de potassium, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium cyanate |
Point de fusion | 315.0°C |
Note relative au nom | Pure |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline et morceaux |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | KOCN |
Fieser | 01,1059 |
Merck Index | 15, 7746 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0445015 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 201111000,201115000,201110010 |
A0406256 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 201111000,201115000,201110010 |
A0425025 | Certificat d’analyse | 06/06/2022 | 201111000,201115000,201110010 |
A0414540 | Certificat d’analyse | 28/05/2021 | 201111000,201115000,201110010 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium cyanate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Nom du produit
Cyanate de potassium, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu