Learn More
Cyanure de potassium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15663330
Cyanure de potassium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663330 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
250 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15663330
Marque: Honeywell-Fluka 31252250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 97,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium frenchAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9032
Nom IUPAC cyanure de potassium
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 250 g
Formule linéaire KCN
Numéro UN 1680
Beilstein 3593645
Poids de la formule 65.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité ACS/certifié pur
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cyanure de potassium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™ >