Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI Weak Anion Exchange Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Weak Anion Exchange Media. POROS 50 micron bulk resins is available for low pressure applications, including large scale downstream bioprocessing.
Marque:  Thermo Scientific™ 1245911
Code produit. 30019666
  • 1275.00€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Weak
Room Temperature
POROS™
PI (Polyethyleneimine)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotPI150C186 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2024 Catalog Number1245911
Numéro de lotPI150-184 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number1245911
Nom du produit
Thermo Scientific™ POROS™ 50 PI Weak Anion Exchange Resin > 250 mL