Learn More
Amberlite™ IR-120(H), résine d’échange d’ions, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15439009
Amberlite™ IR-120(H), résine d’échange d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439009
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
Code produit. 15439009
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14285.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Amberlite™ IR-120(H) is a strongly acidic cation exchange resin which is used for a wide variety of water demineralization, dealkalization and deionization applications. It is also employed in the separation of amino acids at low pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amberlite|r IR-120(H) est une résine d’échange de cations fortement acide qui est utilisée pour une grande variété d’applications de déminéralisation, de désalkalisation et de déionisation de l’eau. Il est également employé dans la séparation des acides aminés à faible pH.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78922-04-0
Formule moléculaire C13H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.736
Numéro MDL MFCD00132707
Clé InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
CID PubChem 8190984
Nom IUPAC Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IR-120(H)
Note relative au nom ion exchange resin
Densité 1.28
Merck Index 14,382
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464963 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog NumberL14285.30
Numéro de lotA0454056 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberL14285.30
Numéro de lotA0454055 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog NumberL14285.30
Numéro de lotA0454054 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog NumberL14285.30
Numéro de lot10240493 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL14285.30
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberlite IR-120(H)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Amberlite IR 120 Plus
Nom du produit
Amberlite™ IR-120(H), résine d’échange d’ions, Thermo Scientific Chemicals >