Learn More
Amberlyst™ 15(H), humide, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11345168
Amberlyst™ 15(H), humide, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345168
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11345168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044079.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Amberlyst™ 15(H) is a strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis and is suitable for non-aqueous catalysis. It is used to determine the mechanism of phenol alkylation using density functional theory (DFT). It is widely utilized as a column packing material for HPLC analysis. It is employed in separation media for Thin-layer chromatography (TLC) and paper chromatography. It is used in various chemical reactions like esterification, transesterification, Michael addition, Prins cyclization, Friedel-Crafts alkylation, acylation, cleavage of epoxides and crossed-aldol condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39389-20-3
Formule moléculaire C18H18O3S
Poids moléculaire (g/mol) 314.399
Numéro MDL MFCD00145841
Clé InChI SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid
CID PubChem 170197
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène ; acide 2-éthénylbenzènesulfonique
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ 15 (H) ion exchange resin
Forme physique Billes
Note relative au nom Wet, Styrene-DVB; Strongly acidic macroreticular resin
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN25L002 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2025 Catalog Number044079.A7,044079.30,044079.A1
Numéro de lotN10L021 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog Number044079.A7,044079.30,044079.A1
Numéro de lotM27C023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044079.A7,044079.30,044079.A1
Numéro de lotQ02E024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044079.A7,044079.30,044079.A1
Numéro de lotY13B043 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044079.A7,044079.30,044079.A1
Nom du produit
Amberlyst™ 15(H), humide, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals >