Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée antistatique en PS et en forme de losange Fisherbrand™ dispose d’une surface lisse flexible. Les nacelles jetables présentent un fond plat et une surface antistatique et peuvent être utilisées pour une large gamme d’applications de laboratoire.
43.40€ - 96.70€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Polystyrène |
Type | Nacelle de pesée antistatique |
À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11543432
|
Fisherbrand™
HS1425CF |
100 ml | Blanc | Diamant |
82.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12932860
|
Fisherbrand™
HS1426CF |
100 ml | Noir | Diamant |
96.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11533432
|
Fisherbrand™
HS1425BF |
30 ml | Blanc | Diamant |
43.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12922860
|
Fisherbrand™
HS1426BF |
30 mL | Noir | Diamant |
49.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12912860
|
Fisherbrand™
HS1426AAF |
5 ml | Noir | Carré |
52.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12992840
|
Fisherbrand™
HS1425AAF |
5 mL | Blanc | Diamant |
50.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Surface antistatique pour garantir le retrait complet des échantillons
- 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Plat | |
Polystyrène | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Jetable | |
Nacelle de pesée antistatique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS