Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30 ml
100 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Surface antistatique pour garantir le retrait complet des échantillons
- 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Diamant |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Nacelle de pesée antistatique |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
| Dimensions (L x l x H) | 119 x 90 x 19 mm |
| Afficher plus |