Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS
Code produit. 12912860 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30 ml
100 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12912860
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée antistatique en PS et en forme de losange Fisherbrand™ dispose d’une surface lisse flexible. Les nacelles jetables présentent un fond plat et une surface antistatique et peuvent être utilisées pour une large gamme d’applications de laboratoire.
  • Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Surface antistatique pour garantir le retrait complet des échantillons
  • 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Noir
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions (L x l x H) 55 x 35 x 6 mm
Longueur (métrique) 55 mm
Largeur (métrique) 35 mm
Hauteur (métrique) 6 mm