Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée antistatique en PS et en forme de losange Fisherbrand™ dispose d’une surface lisse flexible. Les nacelles jetables présentent un fond plat et une surface antistatique et peuvent être utilisées pour une large gamme d’applications de laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ HS1425CF
55.77 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11543432
  • 82.80€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Surface antistatique pour garantir le retrait complet des échantillons
  • 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Spécification
Plat
Blanc
Polystyrène
Nacelle de pesée antistatique
119 x 90 x 19 mm
90 mm
100 ml
Jetable
Diamant
Analyseur d’humidité à micro-ondes
119 mm
19 mm
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    33
    Heures
    21
    Minutes
    41
    Secondes
    19
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    33
    Heures
    21
    Minutes
    41
    Secondes
    19
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS > Couleur : Blanc ; Capacité : 100 ml