Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée antistatique en PS et en forme de losange Fisherbrand™ dispose d’une surface lisse flexible. Les nacelles jetables présentent un fond plat et une surface antistatique et peuvent être utilisées pour une large gamme d’applications de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ HS1426BF
32.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Surface antistatique pour garantir le retrait complet des échantillons
- 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Plat | |
Noir | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée antistatique | |
78 x 56 x 14 mm | |
56 mm |
30 mL | |
Jetable | |
Diamant | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
78 mm | |
14 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%