Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour 100 lames en polypropylène
Stockez et transportez lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en polypropylène durables. La boîte pour 100 lames en polypropylène Fisherbrandtrade; permet de stocker 100 lames de taille standard dans une boîte sécurisée dotée d’un couvercle avec verrouillage à loquet.
17.85€ - 27.35€
Spécification
Type | Boîte de stockage pour lames |
---|---|
Capacité de lame | 100 |
L’appareil peut contenir | 100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) |
Dimensions (L x l x H) | 210 x 169 x 37 mm |
À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope 25 x 75 mm et 1 x 3 po |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11791476
|
Fisherbrand™
HS15991CF |
Blanc |
27.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781476
|
Fisherbrand™
HS15991BF |
Rouge |
27.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771476
|
Fisherbrand™
HS15991AF |
Bleu |
17.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliLa boîte en polypropylène moulé contient 100 lames dans des fentes sécurisées/liliLe couvercle à charnière est solidement fermé par un verrou de verrouillage/liliComprend une feuille d’inventaire de lames pour faciliter l’identification/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/liliBoîtes robustes sans revêtement/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope 25 x 75 mm et 1 x 3 po | |
Carte d’identification des lames | |
Polypropylène | |
169 mm |
100 | |
210 x 169 x 37 mm | |
37 mm | |
210 mm | |
1 de chaque |