Learn More
Fisherbrand™ Pipette en PP Finntip™
Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette Finntip™s en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
Marque: Fisherbrand™ FB34691
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
- Protection contre les aérosols et les contaminations
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
2000 à 10,000 μl | |
Naturel | |
FinnTip |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipette en PP Finntip™ > Capacité : 2000 à 10000 ul
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu