Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque: Eppendorf™ 0030124928
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
Bandelettes de tubes PCR Eppendorf Fast, 0,1 ml, avec bandelettes de bouchons, bombées, usage PCR, 120 pièces. (10 × 12 pièces)- Idéales pour une utilisation avec les cycleurs Fast tels que Mastercycler X50s et les enzymes Fast- Tubes de 8 réactions en bandelette - idéales pour les petits volumes d’échantillons- Facilement adaptables pour l’automatisation- Refermables à l’aide de bouchons en bandelette plats ou bombés- 1)1) Téléchargement de certificats à l’adresse www.eppendorf.com/certificatesSpécification
0.1 mL | |
Polypropylene | |
Avec bandelettes de bouchons, bombées | |
Yes | |
Consommables PCR |
Non-sterile | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Autoclavable | |
Fast PCR Tube Strips |