Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque: Eppendorf™ 0030124804
146.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
- Facile à ouvrir
- L’étanchéité parfaite empêche toute évaporation
- Parois fines et lisses présentant une épaisseur régulière
Spécification
Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR | |
0,1 ml | |
Blocs de thermocycleur pour tubes de 0,1 ml pour un transfert de chaleur efficace et homogène vers l’échantillon | |
Polypropylène | |
10 000 x g | |
Autoclavable | |
Barrettes 10 x 12 |
Transparent | |
120/boîte | |
Non stérile | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Non inclus | |
No | |
Tube PCR à paroi mince |