Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond en F à 96 puits en polypropylène
En PP pour une grande résistance aux produits chimiques courants et une stabilité thermique élevée. Les microplaques–96 puits en PP Greiner Bio-One–sont idéales pour le stockage des réactifs actifs, des échantillons prélevés sur des patients et des biomolécules.
431.00€ - 756.99€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Type de puits | Plat |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10093241
|
Greiner Bio-One
655261 |
Transparent | Stérile |
497.99€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10131992
|
Greiner Bio-One
655201 |
Transparent | Non stérile |
458.64€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10706172
|
Greiner Bio-One
655209 |
Noir | Non stérile |
756.99€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10764114
|
Greiner Bio-One
655207 |
White | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Applications : - Stockage à long terme d’agents actifs - Stockage d’échantillons de patients en diagnostic - Stockage d’ADN ou d’ARN, cultures souches
- Dimensions externes uniformes
- Espacement entre puits 9 mm
- Volume– Volume total : 392 μL ; Volume utile : 25 à 370 μl
- Codage alphanumérique des puits
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant ou capMats
- Fond solide
Spécification
Standard | |
PP | |
Plat |
8 x 12 | |
96 | |
Stockage longue durée d’agents actifs |