Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond en F à 96 puits en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. 10706172
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10706172
Marque: Greiner Bio-One 655209
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP pour une grande résistance aux produits chimiques courants et une stabilité thermique élevée. Les microplaques–96 puits en PP Greiner Bio-One–sont idéales pour le stockage des réactifs actifs, des échantillons prélevés sur des patients et des biomolécules.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
  • Applications : - Stockage à long terme d’agents actifs - Stockage d’échantillons de patients en diagnostic - Stockage d’ADN ou d’ARN, cultures souches
  • Dimensions externes uniformes
  • Espacement entre puits de 9 mm
  • Codage alphanumérique des puits Résistance chimique élevée
  • Grande résistance aux températures (entre -196 et +121°C)
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscellant ou CapMats
  • Fond solide
  • Profil de puits : puits cheminée avec fond en F (fond plat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Noir
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Stockage longue durée d’agents actifs
Quantité 100/boîte
Plage de températures (métrique) ndash;196 à 121deg;C
Modèle de puits Cheminée