Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond en F à 96 puits en polypropylène
En PP pour une grande résistance aux produits chimiques courants et une stabilité thermique élevée. Les microplaques–96 puits en PP Greiner Bio-One–sont idéales pour le stockage des réactifs actifs, des échantillons prélevés sur des patients et des biomolécules.
Marque: Greiner Bio-One 655201
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Applications : - Stockage à long terme d’agents actifs - Stockage d’échantillons de patients en diagnostic - Stockage d’ADN ou d’ARN, cultures souches
- Dimensions externes uniformes
- Espacement entre puits de 9 mm
- Codage alphanumérique des puits Résistance chimique élevée
- Grande résistance aux températures (entre -196 et +121°C)
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant ou CapMats
- Fond solide
- Profil de puits : puits cheminée avec fond en F (fond plat)
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PP | |
Non stérile | |
Plat | |
100/boîte |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non traité | |
Stockage longue durée d’agents actifs | |
–196 à 121°C |