Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond en F à 96 puits en polypropylène
En PP pour une grande résistance aux produits chimiques courants et une stabilité thermique élevée. Les microplaques–96 puits en PP Greiner Bio-One–sont idéales pour le stockage des réactifs actifs, des échantillons prélevés sur des patients et des biomolécules.
Marque:  Greiner Bio-One 655261
Code produit. 10093241
  • 511.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
  • Applications : - Stockage à long terme d’agents actifs - Stockage d’échantillons de patients en diagnostic - Stockage d’ADN ou d’ARN, cultures souches
  • Dimensions externes uniformes
  • Espacement entre puits de 9 mm
  • Codage alphanumérique des puits Résistance chimique élevée
  • Grande résistance aux températures (entre -196 et +121°C)
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscellant ou CapMats
  • Fond solide
  • Profil de puits : puits cheminée avec fond en F (fond plat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
PP
Stérile
Plat
100/boîte
Sans couvercle
Transparent
96
Non traité
Stockage longue durée d’agents actifs
ndash;196 à 121deg;C