Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond en F à 96 puits en polypropylène
En PP pour une grande résistance aux produits chimiques courants et une stabilité thermique élevée. Les microplaques–96 puits en PP Greiner Bio-One–sont idéales pour le stockage des réactifs actifs, des échantillons prélevés sur des patients et des biomolécules.
Marque: Greiner Bio-One 655207
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Applications : - Stockage à long terme d’agents actifs - Stockage d’échantillons de patients en diagnostic - Stockage d’ADN ou d’ARN, cultures souches
- Dimensions externes uniformes
- Espacement entre puits 9 mm
- Volume– Volume total : 392 μL ; Volume utile : 25 à 370 μl
- Codage alphanumérique des puits
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant ou capMats
- Fond solide
Spécification
Standard | |
White | |
96 | |
Flat Bottom (F-well) | |
–196 to 121°C |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Long-term storage of active agents |