Learn More
Kartell™ Pissettes Plastilab™ à col large graduées
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Description
- En polyéthylène
- Bouchons à code couleur pour faciliter l’identification
- Bouchon ingénieux conçu pour éviter le versement involontaire de gouttes
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Diamètre (métrique) externe du col | 38mm |
Comprend | Bouchon à code couleur |
Matériau | Polyéthylène |
Filetage (métrique) | GL45 |
Couleur de bouchon | N/A |
Graduations | 100 ml |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Pissette à col large |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Pissettes Plastilab™ à col large graduées >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu