Learn More
Pissettes à col large ventilées
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Unit Size:
5 pièces
Description
En PEBD pour une solidité et une flexibilité garanties. Les pissettes ventilées à col large Azlon™ possèdent un bouchon à code couleur qui facilite leur identification.
- Pissettes à épaulements carrés
- Col large pour un remplissage aisé sans éclaboussures ; Valve d’évacuation de vapeur DripLok™ brevetée pour empêcher les égouttements de solvant
- Les bouchons en PP monobloc à code couleur permettent de conserver la forme des pissettes en cours d’utilisation
- Embout de précision pour un réglage fin du jet de liquide
- Flacons translucides non imprimés
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | PEBD |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Bouche | Large |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis avec ouverture recourbée |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction