Learn More
Kartell™ Pissettes Plastilab™ à col large graduées
Click to view available options
Capacité : 500 ml ; Couleur du bouchon : Bleu
Description
La conception à col large facilite et sécurise le remplissage du contenu.
- Fabriqués en polyéthylène
- Bouchons à codage couleur pour faciliter l’identification
- Bouchon ingénieux conçu pour éviter le versement involontaire de gouttes
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Comprend | Bouchon à code couleur |
Matériau | Polyéthylène |
Filetage (métrique) | GL45 |
Couleur de bouchon | Blue |
Graduations | 100 ml |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Pissettes Plastilab™ à col large graduées >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu