Description
- La tête est montée sur un flacon en PE en forme de flacon pour s’adapter à la main
- Délivre 1,4 ml par utilisation
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Comprend | Pulvérisateur |
Matériau | HDPE |
Largeur (métrique) | 90mm |
Hauteur (métrique) | 206 mm |
Type de produit | Poignée de pistolet avec flacon pulvérisateur à gâchette |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pissettes avec gâchette >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu