Learn More
Kartell™ Pissettes Plastilab™ à col large graduées
Fabriqué en PE. Les pissettes graduées à col large Kartell™ sont idéales pour faciliter et sécuriser le remplissage. Les pissettes sont dotées de bouchons à codage couleur pour une identification aisée. Le bouchon ingénieux est conçu pour éviter le versement involontaire de gouttes en raison de l’accumulation de pression dans un flacon
Marque: Kartell™ 0163806
Description
La conception à col large facilite et sécurise le remplissage du contenu.
- Fabriqués en polyéthylène
- Bouchons à codage couleur pour faciliter l’identification
- Bouchon ingénieux conçu pour éviter le versement involontaire de gouttes
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
| 500 ml | |
| Polyéthylène | |
| Jaune | |
| Oui |
| Bouchon à code couleur | |
| GL45 | |
| 100 ml | |
| Large |