Learn More
- Home
- Products
- Flacons, récipients et bidons
- Flacons
- Flacons de lavage
- Pissettes à col large PEBD Azlon™
Pissettes à col large PEBD Azlon™
Code produit. 10759555Code produit. 10759555
Marque: Azlon WGW235P
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les pissettes à col large en PEBD AzlonTM sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
- Pissettes à bord carré dotées d’un col large pour un remplissage facile et sans déversement
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | Translucide |
Comprend | Bouchon en polypropylène bleu |
Matériau | PEBD |
Quantité | 5/boîte |
Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | Non |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 163 mm |
Type de produit | Pissette à col |
Largeur (impériale) | 2,95 in |
Hauteur (impériale) | 6,41 in |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 75 mm |
Type de bouchon | Bouchon |
Distribution par le bouchon | Oui |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
Code produit. 10517131
-
Code produit. 10732191
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 11343514
68,25 € / 5 pièces -
Catalog No. 11329643
105,00 € / 5 pièces -
Catalog No. 11765233
54,20 € / 6 pièces -
Catalog No. 10022564
75,15 € / 6 pièces -
Catalog No. 10624301
39,05 € / 6 pièces -
Catalog No. 10780442
55,80 € / 6 pièces -
Catalog No. 15409083
70,80 € / 10 pièces -
Catalog No. 10152591
48,30 € / 4 pièces -
Catalog No. 11772644
40,45 € / 1 pièce -
Catalog No. 10190071
9,65 € / 1 pièce -
Catalog No. 15120386
70,00 € / 3 pièces
Documents
Product Information
Product Information
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Hot Deal*La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%