Learn More
Pissettes à col large ventilées
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Description
En PEBD pour une solidité et une flexibilité garanties. Les pissettes ventilées à col large Azlon™ possèdent un bouchon à code couleur qui facilite leur identification.
- Pissettes à épaulements carrés
- Col large pour un remplissage aisé sans éclaboussures ; Valve d’évacuation de vapeur DripLok™ brevetée pour empêcher les égouttements de solvant
- Les bouchons en PP monobloc à code couleur permettent de conserver la forme des pissettes en cours d’utilisation
- Embout de précision pour un réglage fin du jet de liquide
- Flacons translucides non imprimés
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Bleu |
Bouche | Large |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis avec ouverture recourbée |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Documents
Product Information
Product Updates
Azlon Vented Washbottle
Taille: 6 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
90Heures
23Minutes
20Secondes
7Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pissettes à col large ventilées >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu