Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité transparentes Platinum™ Pilot
Click to view available options
:
Transparent
Description
- Adaptabilité et confort inégalé.
- Excellent champ de vision.
- Monture PP / TPR très flexible.
- Sangle réglable.
- Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance.
- Revêtement anti-rayures et anti-buée Platinum™.
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
- Risque mécanique B : impact à moyenne énergie : Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
- Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Risque chimique 3 : Protection chimique contre les gouttelettes ou les éclaboussures liquides. Lunettes-masques de sécurité, ajustables avec une sangle ou un écran facial de protection obligatoire.
- Risque chimique 4 : Protection chimique contre les grosses particules de poussières de > 5 microns. Lunettes-masques de protection obligatoires.
- Risque thermique 9 : Ce marquage garantit une protection contre les liquides de gouttelettes, les solides chauds, les métaux fondus ou l’émission de rayonnements intenses. Lunettes-masques de protection uniquement.
- Résistance aux dommages de surface par les particules fines K (option EN 166) : Le revêtement anti-rayures, K, offre un revêtement amélioré certifié anti-rayures.
- Résistance à l’apparition de buée N (option EN 166) : Le revêtement anti-buée, N, est un traitement anti-buée certifié.
- Revêtement CSP : Ce revêtement innovant est une solution efficace pour toutes les activités qui alternent l’exposition à la lumière vive et à la lumière faible, tout en étant également adapté aux environnements de température extrêmement chaude et froide.
- Revêtement platinum™ : Le nouveau revêtement exclusif résistant aux rayures et à la buée garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Lavable (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux côtés du verre le rend très résistant aux rayures et retarde durablement l’apparition de buée.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN166, EN170/2C-1.2, risque mécanique B/F/T, risque chimique 3/4, risque thermique 9, classe optique 1, CE |
| Type de lentille | Résistant à la chaleur |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Résistantes aux chocs, Anti-rayures |
| Description | Modèle PILOPSI |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Intérieur, protection, port prolongé |
| Comprend | Sangle en nylon réglable |
| Nbre par carton | 75/carton |
| Nb par paquet | 1/sachet, 5/boîte |
| Afficher plus |