Learn More
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal
Fabriqués à partir de polyacétal pour la solidité et la rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
Marque:  Quickfit™ KC10
39.09 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10488960
  • 41.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En polyacétal pour offrir résistance et rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
  • Fixation et retrait faciles des clips
  • Réduit le besoin de serrage traditionnel
  • Supporte des températures allant jusqu’à 80°C
  • Tailles à code couleur pour une identification rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
POM
Joint de taille 10/19
Pince à rodage
Verrerie avec joints coniques
Menthe
Nom du produit
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal > Keck, nº 10, couleur : Vert