Learn More
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal
Fabriqués à partir de polyacétal pour la solidité et la rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
Marque: Quickfit™ KC45
Description
En polyacétal pour offrir résistance et rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
- Fixation et retrait faciles des clips
- Réduit le besoin de serrage traditionnel
- Supporte des températures allant jusqu’à 80°C
- Tailles à code couleur pour une identification rapide
Spécification
10/boîte | |
POM | |
Taille de joint 45/40 |
Pince à rodage | |
Verrerie avec joints coniques | |
Marron |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.