Learn More
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal
Fabriqués à partir de polyacétal pour la solidité et la rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
Marque:  Quickfit™ KC19
45.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11991528
  • 98.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
En polyacétal pour offrir résistance et rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
  • Fixation et retrait faciles des clips
  • Réduit le besoin de serrage traditionnel
  • Supporte des températures allant jusqu’à 80°C
  • Tailles à code couleur pour une identification rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
POM
Taille de joint 19/26
Pince à rodage
Verrerie avec joints coniques
Bleu
Nom du produit
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal > Taille du joint : 19/26, couleur : bleue