Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Code produit. 11534424 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
15mL
500mL
Code produit. 11534424
Marque: Hoefer™ SG15
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
  • Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
Modèles SG 15, SG 30, SG 50 et SG 100
  • Coulés en résine acrylique lourde avec des vannes en résine PTFE étanches de haute qualité
  • Offrent une base plane pour assurer la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut se fixer sur le support circulaire pour augmenter la stabilité
  • Acceptent les raccords Luer ou les tubulures de 4 mm de dia. int. ; avec les adaptateurs fournis, possibilité d’accepter également les tubulures de 2 mm de dia. int. ou de calibre 22
  • SG 100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (pour quatre gels) ou SE 215 (pour 10 gels)
Modèle SG 500
  • Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
  • Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
  • Convient à la formation des gradients de polyacrylamide ou des gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
  • Idéal pour les supports de gel multiples Hoefer SE 615 ou SE 915
Spécification
À utiliser avec (équipement) Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels)
Type Formeur de gradients
Comprend Formeur de gradient avec vannes en PTFE , raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé adaptateur et aiguille 22 G
Volume (impérial) 0,5 oz.
Volume (métrique) 15 ml