Learn More
Fisherbrand™ Fil d’électrode de rechange
Le fil d’électrode de rechange est un accessoire à utiliser avec le système d’électrophorèse 2 et 4 gels Verti-Gel Maxi.
116.00€ - 237.00€
Spécification
Type | Remplacement du fil d’électrode |
---|---|
Matériau | Platinum |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11817583
|
Fisherbrand™
RPW0.2 |
500 x 0,2 mm |
116.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11887803
|
Fisherbrand™
RPW0.2100 |
1 m x 0,2 mm |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En platine
Spécification
Remplacement du fil d’électrode | |
Platinum |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Fil d’électrode de rechange