Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor XL Capsules, EDTA-free
Les capsules XL d’inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Chaque comprimé suffit pour 500 ml de solution
Marque:  Thermo Scientific™ A37989
762.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15910503
  • 1098.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 10 capsules
Description
Description
  • Formulation à large spectre — contient AEBSF, bestatine, E-64 et pepstatine A pour une meilleure protection par rapport au PMSF
  • Format grand volume – une capsule est suffisante pour 500 ml de solution
  • Pratique — prêt à l’emploi, se dissout clairement dans une solution en 3 minutes
  • Compatible—utilisation directe avec les dosages de protéines Pierce
  • Exempts d’EDTA — formulés sans EDTA, un inhibiteur de métalloprotéinase 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Inhibiteur
Température ambiante
Pierce™
Inhibiteur de protéase
1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C
Solide
500 ml de solution
10 capsules
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZF4303991 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA37989
Numéro de lotYJ4033517 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog NumberA37989
Numéro de lotXH3619781 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2022 Catalog NumberA37989
Numéro de lotWL3413131 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/12/2021 Catalog NumberA37989
Numéro de lotVG3010401 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/07/2020 Catalog NumberA37989
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor XL Capsules, EDTA-free > Capsules XL d’inhibiteurs de protéase Pierce, sans EDTA