Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mannan Binding Protein Agarose
Purifiez aisément des IgM à partir de liquide d’ascite de souris à l’aide d’une protéine de liaison du mannose immobilisée, qui se fixe aux IgM dans les tampons du kit.
Marque: Thermo Scientific™ 22212
1080.05 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le kit de purification d’IgM Thermo Scientific™ Pierce est un système de tampon et de matrice d’affinité simple d’utilisation permettant de purifier des IgM à partir de liquide d’ascite de souris ; la méthode utilise une protéine de liaison du mannose immobilisée, qui se fixe aux IgM dans les tampons fournis dans le kit.
L’agarose MBP Pierce est une protéine de liaison du mannose purifiée (également appelée lectine liant le mannose, MBL) qui a été immobilisée sur des billes d’agarose à 4 %. Lorsqu’elle est utilisée avec un système de tampon optimisé basé sur une liaison dépendante de la température et du calcium, cette résine permet la purification spécifique par affinité d’IgM de souris à partir de liquide d’ascite et d’autres échantillons concentrés. La résine et les tampons essentiels sont proposés à l’unité ou regroupés dans un kit de purification d’IgM complet contenant une colonne préremplie d’agarose MBP-de 5 ml.
Points clés :
MBP immobilisée – le système d’affinité basé sur la protéine de liaison du mannose (MBP) permet la purification spécifique d’IgM de souris à partir de liquide d’ascite ou de l’isolement partiel des IgM humaines du sérum
Kit complet – le kit de purification des IgM comprend une colonne MBP préemballée et des tampons prêts à l’emploi pour une purification pratique d’au moins 1,5 mg d’IgM à partir de 0,5 ml d’échantillons d’ascite par colonne
Conditions douces – les conditions de tampon non dénaturantes et quasi neutres assurent la récupération des anticorps fonctionnels
Réutilisable – les ligands et résines stables peuvent être régénérés et réutilisés au moins 10 fois sans diminution significative de la capacité de liaison
Comprend :
Le kit contient une colonne d’agarose MBP de 5 ml, un tampon de préparation de colonnes, des tampons de liaison et d’élution d’IgM et un dispositif d’extension de colonnes
Spécification
Agarose | |
Résine d’agarose, affinité | |
Lectine | |
Protéine de liaison du mannose et agarose Pierce | |
10 ml |
Pierce™ | |
Flacon | |
Anticorps IgM | |
Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
1Heures
4Minutes
48Secondes
42Nouvelle offre Économisez maintenant