Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Water
Pierce Endotoxin-Free Water is free of endotoxins and enzymes, including DNAse, RNAse, and proteases. Recommended for the dilution of endotoxin standards and test samples for all endotoxin detection assays and molecular biology or general biochemistry applications. Contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Marque: Thermo Scientific™ A43883
16.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pierce Endotoxin-Free Water is free of endotoxins and enzymes, including proteases.Using Endotoxin-Free Water helps eliminate the risk of harmful activity produced by bacteria that can interfere with cell health and function. It is suitable for usage in molecular biology or general biochemistry applications and contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Spécification
Endotoxin-Free Water | |
Bottle(s) | |
4 x 50 mL |
<0.005 EU/mL | |
Sterile | |
Sterile filtered with 0.5 μm filter |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0B22200206 | Certificat d’analyse | 03/05/2024 | A43883 |
0C42170506 | Certificat d’analyse | 01/02/2024 | A43883 |
0C12400306 | Certificat d’analyse | 08/03/2023 | A43883 |
SPECS | Certificat d’analyse | 20/09/2022 | A43883 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%