Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I
Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrent une protection polyvalente pour les tâches de courte et longue durées.
Marque: 3M™ 7000103737
17.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception profilée pour plus de discrétion
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Hi-Viz | |
H510A-470-GB, Serre-tête | |
Casque antibruit |
Approuvé CE, EN 352-3 : 2002 | |
27 dB |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I > Style : H510A-470-GB
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu