Learn More
Thermo Scientific™ Dithiothréitol (DTT) Pierce™
Réduisez les disulfures dans les tampons biologiques et les tampons de chargement d’échantillons avec le dithiothréitol cristallin pur (DTT). Il s’agit de l’agent réducteur disulfure de protéines le plus apprécié.
Marque: Thermo Scientific™ 20290
178.60 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le dithiothréitol est un agent réducteur apprécié pour de nombreuses applications de recherche sur les protéines, notamment la réduction de l’électrophorèse sur polyacrylamide (SDS-PAGE).
Le dithiothréitol est un agent réducteur apprécié pour de nombreuses applications de recherche sur les protéines, notamment la réduction de l’électrophorèse sur polyacrylamide (SDS-PAGE). Flacon de verre de 5 g.
Spécification
DTT Pierce, réactif de Cleland | |
Pierce™ | |
5 g |
Stockage à 4°C. | |
Poudre | |
Dithiothréitol |
Sécurité et traitement
- DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT)5 GM
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%