Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)4 Carboxy-PEG-Amine Compound
CA(PEG)n: : acides amino pégylés de la forme carboxy-PEG-amine ; avec 4 à 24 unités de polyéthylèneglycol ; pour les applications de pégylation de surface et de molécule.
Marque: Thermo Scientific™ 26121
Description
Les composés CA(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des acides amino pégylés de la forme carboxy-PEG-amine, contenant 4 à 24 unités de polyéthylèneglycol. Ils sont utiles pour diverses applications de pégylation de surface et de molécule.
CA(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés ayant des espaceurs de polyéthylène glycol (PEG) avec des terminaisons carboxy (-COOH) et amino (-NH2). Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète ont la forme Carboxy-PEGn-Amine, où le sous-indice “n” indique 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. Les amines carboxyliques et primaires de chaque composé fournissent des cibles spécifiques pour la réticulation et d’autres méthodes de conjugaison, ce qui rend ces composés utiles comme réactifs de PEGylation.
Points clés :
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni sous la forme d’une série comprenant 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol, ce qui permet d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Permet un marquage spécifique du site ou une réticulation impliquant des amines primaires ou des groupes carboxyles sur des protéines ou des surfaces
- Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
Informations relatives à la commande :
Noms alternatifs : Amino-dPEG-acide ; acide amino-PEG-carboxylique ; carboxy-PEO-amine
Compatibilité :
Composés de méthyl-PEG-amine, MA(PEG)n ; autres types de réactifs de pégylation
Spécification
Amine | |
Groupes de conjugaison, polyéthylène glycol (PEG) | |
4 unités d’éthylène glycol | |
1 g | |
Composé d’amine |
Stocker sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. | |
Amine, acide carboxylique, amine primaire | |
Liquide | |
Eau |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.