Learn More
Thermo Scientific™ Dosage protéique Pierce™ BCA : réactif A
Évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques à 562 nm.
Marque:  Thermo Scientific™ 23223
162.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11881345
  • 244.00€ / 1000mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Le kit de dosage protéique BCA Thermo Scientific™ Pierce reste l'une des méthodes de quantification des protéines les plus appréciées dans le monde.
Informations complémentaires et commande en ligne
  • Composant du kit de dosage protéique BCA Pierce
  • Le kit est un dosage de haute précision, à deux composants, compatible avec les détergents, destiné à mesurer la concentration totale en protéines par rapport à un étalon protéique
  • Les réactifs BCA Pierce permettent une détermination précise de la concentration des protéines avec la plupart des types d’échantillons rencontrés dans la recherche sur les protéines
  • Le dosage BCA Pierce peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats cellulaires entiers, des fractions de colonnes d’affinité, des échantillons de protéines purifiées, ainsi que la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles
  • Par rapport à la plupart des méthodes de liaison aux colorants, le dosage BCA est beaucoup moins affecté par les différences de composition protéique, offrant ainsi une plus grande précision de concentration
  • Évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques à 562 nm
  • Présente moins de variation protéine-protéine que les méthodes de liaison aux colorants (Bradford)
  • Non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
  • Le dosage a une incubation de 30 minutes ; beaucoup plus facile et quatre fois plus rapide que les méthodes classiques de Lowry
  • La plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg/ml
  • Détecte des concentrations aussi basses que 5 µg/ml grâce au protocole optimisé
  • Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Dosage BCA
Pierce™
Non spécifique à la cible
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Réactif de dosage de protéine A BCA Pierce
Colorimétrique
Test d’analyse quantitative des protéines
Détection basée sur une solution, absorbance
1 L
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL402126 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number23223
Numéro de lotZI393861 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number23223
Numéro de lotZG392473 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number23223
Numéro de lotZC386663 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/03/2024 Catalog Number23223
Numéro de lotZA385484 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2024 Catalog Number23223
Nom du produit
Thermo Scientific™ Dosage protéique Pierce™ BCA : réactif A > 1 L