Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures Phynomic C3
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Description
- La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
- Protection contre les coupures de niveau 3/B pour les tâches mécaniques
- La doublure en mousse aqua-polymère est respirante et repousse l’humidité
- Les gants sont fabriqués à partir de matériaux qui empêchent une transpiration excessive
- Meilleure préhension dans les environnements secs, et légèrement humides
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Bleu clair, Gris |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | PA, Élasthanne, HPPE |
Type de produit | Cut-resistant Gloves |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 4X43B |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Gants de protection contre les coupures Phynomic C3 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu