Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-542, technologie INTERCEPT™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Niveau élevé de résistance aux coupures
- Dextérité élevée
- Légèreté et confort
- Protection contre les saletés pour une durée de vie prolongée
- EN 407 Protection contre la chaleur de contact de niveau 1
- Sans fibre de verre
- Caoutchouc naturel sans latex
- Sans silicone
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Structure | Maille |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A7 |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 10 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-542, technologie INTERCEPT™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu