Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures en mousse C500
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
Zone enduite | Bouts de doigts et paume |
Description | Bamboo TwinFlex™, uvex™ 3D Ergo, et uvex™ climazone |
Coating Material | HPE |
Couleur | Vert citron, Anthracite |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | HPPE, PA |
Type de produit | Cut-resistant Gloves |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Gants de protection contre les coupures en mousse C500 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu