Learn More
Macherey-Nagel™ Papier à pH
Mesurez le pH simplement et facilement. Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
Marque: Macherey-Nagel™ 90208
Description
Mesurez le pH simplement et facilement.Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
- Papiers indicateurs universels et spéciaux - mesure simple du pH
- Papiers indicateurs universels et spéciaux fournis dans des bobines en plastique qui garantissent une protection contre des facteurs externes.
- Toujours prêts à l’emploi.
- La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle des couleurs et indique le pH. Permet une mesure de pH très simple.
Spécification
ISO 9001 | |
Rouleau | |
1Chaque |
5,4 à 7 | |
<5,4, 5,4, 5,7, 6,0, 6,2, 6,4, 6,7, 7,0 >7,0 | |
Papier à pH |