Learn More
Systec™ Autoclave
Click to view available options
Capacité (métrique):
104 L (total), 95 L (nominal)
130 L (total), 120 L (nominal)
137 L (total), 120 L (nominal)
162 L (total), 150 L (nominal)
166 L (total), 150 L (nominal)
23 L (nominal) ; 25 L (total)
50 L (total), 45 L (nominal)
60 L (total), 55 L (nominal)
70 L (total), 65 L (nominal)
Modèle:
D-150
DE-23
DE-65
DX-45
VE-120
VE-95
VX-120
VX-150
VX-55
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
- Sonde de température flexible PT-100
Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
- 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
- Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
- Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
- Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
- Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
- Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Ampérage | 16 A |
| Capacité (métrique) | 23 L (nominal) ; 25 L (total) |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 240 mm |
| Diamètre (métrique) de la chambre | 260 mm |
| Modèle | DE-23 |
| Type de produit | Autoclave horizontal à chargement frontal |
| Poids (métrique) | 103 kg |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |