Learn More
Socorex™ Seringues en verre Dosystrade;
Les seringues en verre borosilicaté résistantes peuvent être stérilisées et réutilisées. Les seringues en verre Socorextrade; Dosystrade; offrent une alternative économique aux seringues en plastique jetables et sont faciles à démonter pour le nettoyage.
Marque: Socorex™ 155.0310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliStructure en verre borosilicaté./liliExcellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur et aux chocs./liliAlternative économique aux seringues en plastique jetables./liliPiston et corps usinés de précision./liliExcellent raccord et étanchéité liquide (pas étanche aux gaz)./liliGraduations permanentes et haute visibilité./liliBuses Luer en verre et Luer-Lock en métal disponibles./liliPeut être stérilisée jusqu’à 160deg;C / 320deg;F./liliTrès facile à démonter et à nettoyer./li/ulSpécification
Autoclavable | |
Seringue | |
3/boîte | |
Buse Luer |
Verre (cylindre), Verre (piston), Verre (pointe) | |
0,2 ml | |
1 à 10 ml | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Seringues en verre Dosystrade; > Volume : 1 à 10 ml ; buse Luer en verre
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu